Learn More
6-Amino-1-(tétrahydro-2H-pyran-2-yl)1-H-indazole, 97 %, ACROS Organics™
Code produit 10649209 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10649209 5 g 5g
10423068 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10649209 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 431120050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 1053655-59-6
Formule moléculaire C12H15N3O
Poids moléculaire (g/mol) 217.27
Numéro MDL MFCD10699171
Clé InChI BVMGAUOJVUEFSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-indazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-indazol-6-ylamine, 1-oxan-2-yl indazol-6-amine, 1-oxan-2-yl-1h-indazol-6-amine, 6-amino-1-tetrahydropyranyl-1h-indazole
CID PubChem 44118233
Nom IUPAC 1-(oxan-2-yl)indazol-6-amine
SMILES C1CCOC(C1)N2C3=C(C=CC(=C3)N)C=N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 92°C to 95°C
Couleur Marron à blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 217.27
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Amino-1-(tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-1H-indazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.