Learn More
6-amino-2-méthylnicotinonitrile, 97 %, Maybridge
Code produit 10289002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Flacon en verre ambré ; 1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10289002 Flacon en verre ambré ; 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10289002 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01041DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-2-methylnicotinonitrile
CAS 183428-90-2
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H7N3
Numéro MDL MFCD05865116
Quantité 1 g
Synonyme 6-amino-2-methylnicotinonitrile, 6-amino-3-cyano-2-methylpyridine, 2-amino-5-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-amino-2-methyl, 6-amino-2-methyl-nicotinonitrile, pubchem14519, acmc-20ahz0, 6-amino-2-methyl-pyridine-3-carbonitrile, 6-amino-2-methyl nicotinonitrile, 2-methyl-3-cyano-6-amino-pyridine
Clé InChI OZAIJUZOQOBQDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=N1)N)C#N
Nom IUPAC 6-amino-2-méthylpyridine-3-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 133.154
CID PubChem 2794662
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 97%