Learn More
6-Aminoquinoline, 98 %, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 369640050
Informations supplémentaires : CAS : 580-15-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
Emballage Flacon en verre
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15107422
  • 94.50€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 15-06-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
580-15-4
144.18
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
quinoline-6-amine
C9H8N2
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
11373
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
Spécification
6-Aminoquinoline
192.0°C to 195.0°C (14.0mmHg)
5g
97.5% min. (HPLC)
22, V,10, 303
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether,heptane
C1=CC2=C(C=CC(=C2)N)N=C1
144.18
144.18
Flacon en verre
115.0°C to 119.0°C
580-15-4
C9H8N2
6-aminoquinoline, 6-quinolinamine, quinoline, 6-amino, quinolin-6-ylamine, 6-quinolylamine, ccris 1681, 6 aminoquinoline, 3kqp, 6-amino quinoline, quinoline-6-amine
RJSRSRITMWVIQT-UHFFFAOYSA-N
quinoline-6-amine
11373
98%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 6-Aminoquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents