Learn More
6-Fluoro-4-hydroxy-2-méthylquinoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11391977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391977 1 g 1g
11301987 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11391977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07612.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15912-68-2
Formule moléculaire C10H8FNO
Poids moléculaire (g/mol) 177.178
Numéro MDL MFCD00041442
Clé InChI BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoro-2-methylquinolin-4-ol, 6-fluoro-2-methylquinolin-4 1h-one, 6-fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline, 6-fluoro-2-methyl-4-quinolinol, 4-quinolinol, 6-fluoro-2-methyl, 6-fluoro-2-methyl-quinolin-4-ol, acmc-1aerw, maybridge1_000260, acmc-209j2u, 6-fluoro-4-hydroxy quinilidine
CID PubChem 85184
Nom IUPAC 6-fluoro-2-méthyl-1H-quinoline-4-one
SMILES CC1=CC(=O)C2=C(N1)C=CC(=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Fluoro-4-hydroxy-2-methylquinoline
Point de fusion ∽275°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 1526996
Poids de la formule 177.18
Pourcentage de pureté 97%