Learn More
6-hydrazino-1,3,4-triméthyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 6-Hydrazino-1,3,4-trimethyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 191.24 |
| Pourcentage de pureté | 97% |