Learn More
7-Amino-4-methylcoumarin, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Code produit 10025790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10025790 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10025790 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 405555000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Amino-4-methylcoumarin
Note relative au nom 99%
CAS 26093-31-2
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H9NO2
Numéro MDL MFCD00006868
Quantité 500 mg
Beilstein 18, V,11, 445
Synonyme 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
Clé InChI GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Nom IUPAC 7-amino-4-methyl-2H-chromen-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
CID PubChem 92249
ChEBI CHEBI:51771
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Qualité Pures
Forme physique Crystalline Powder