Learn More
Acide7-undécanedicarboxylique, 97 %, Acros Organics™
Code produit 15442162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442162 5 g 5g
15432162 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15442162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 929-17-9
Formule moléculaire C7H15NO2
Poids moléculaire (g/mol) 145.2
Clé InChI XDOLZJYETYVRKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-aminoenanthic acid, heptanoic acid, 7-amino, omega-aminoenantic acid, aminoenanthic acid, amino-enanthylic acid, 7-amino-heptanoic acid, 7-aminohepentanoic acid, omega-aminoheptanoic acid, unii-b10hjx2t48, kyselina 7-aminoenanthova czech
CID PubChem 13580
Nom IUPAC Acide 7-aminoheptanoïque
SMILES C(CCCN)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Aminoheptanoic acid
Point de fusion 188.0°C to 189.5°C
Analyse élémentaire 55.59 to 60.22% (C) 9.26 to 10.03% (N)
Spectre IR Authentic
Quantité 5 g
Poids de la formule 145.2
Pourcentage de pureté 97%