Learn More
7-Bromoheptanoic acid, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 453260010
Informations supplémentaires : CAS : 30515-28-7 Poids : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15362042
  • 40.00€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 04-02-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
30515-28-7
209.083
7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
7-bromoheptanoic acid
C7H13BrO2
JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
121723
C(CCCBr)CCC(=O)O
Spécification
7-Bromoheptanoic acid
121.0°C to 125.0°C (5.0 mmHg)
1g
C7H13BrO2
JLPQXFFMVVPIRW-UHFFFAOYSA-N
7-bromoheptanoic acid
121723
97%
Authentic
29.0°C to 32.0°C
30515-28-7
7-bromo-heptanoic acid, heptanoic acid, 7-bromo, 7-bromoenanthic acid, omega-bromoheptanoic acid, 7-bromoheptanoicacid, 5-bromopentylacetate;, 7-bromo heptanoic acid, acmc-1aezo, ksc226m8n
C(CCCBr)CCC(=O)O
209.083
209.08
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 7-Bromoheptanoic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .