Learn More
7-deazaguanine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490848 1 g 1g
15400858 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15490848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54595.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le bromure d’éthidium s’intercale efficacement dans des ADN duplex synthétiques avec de la 7-déazaguanine à la place de la guanine, mais ne montre aucune augmentation de la fluorescence habituellement observée lors de l’intercalation. Les 7-déazaadénine-duplex montrent environ 70 % de l’amélioration de la fluorescence attendue.
Solubilité
Soluble dans le N,N-Diméthylformamide, le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants et des acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7355-55-7
Formule moléculaire C6H6N4O
Poids moléculaire (g/mol) 150.14
Numéro MDL MFCD09033259
Clé InChI OLAFFPNXVJANFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 7-deazaguanine, 2-amino-3,7-dihydropyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, 2-amino-7h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-4-hydroxypyrrolo 2,3-d pyrimidine, 2-amino-3h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one, unii-gpl8t5zo3m, 2-amino-3,7-dihydro-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-one, gpl8t5zo3m, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4-ol, 2-amino-1h-pyrrolo 2,3-d pyrimidin-4 7h-one
CID PubChem 96253
Nom IUPAC 2-amino-1H,4H,7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES NC1=NC(=O)C2=C(NC=C2)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Deazaguanine
Quantité 1 g
Beilstein 512680
Informations sur la solubilité Soluble in N,N-Dimethylformamide,Dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 150.14
Pourcentage de pureté 97%