Learn More
7-Ethyl Camptothecin, TRC
Code produit 30135453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135453 50 mg 50mg
18020350 10 mg 10mg
18074040 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30135453 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE90083050MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78287-27-1
Formule moléculaire C22 H20 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 376.41
Synonyme 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4,11-diethyl-4-hydroxy-, (S)-, 7-Ethyl-20(S)-camptothecin, 7-Ethylcamptothecin, SN 22
Nom IUPAC (4S)-4,11-Diéthyle-4-hydroxy-1H-pyrano[3',4' :6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione
SMILES CCc1c2CN3C(=O)C4=C(C=C3c2nc5ccccc15)[C@@](O)(CC)C(=O)OC4
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Ethyl-20(S)-camptothecin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H20N2O4/c1-3-12-13-7-5-6-8-17(13)23-19-14(12)10-24-18(19)9-16-15(20(24)25)11-28-21(26)22(16,27)4-2/h5-9,27H,3-4,10-11H2,1-2H3/t22-/m0/s1
Poids de la formule 376.1423
Pourcentage de pureté >95%