Learn More
7-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one hydrate(2:3), 99%, BLD Pharm™
Code produit 31430916
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31430916 5 g
31417837 25 g
31425175 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31430916 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1275055g
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 7-Hydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2H-chromen-2-one hydrate(2:3)
CAS 66778-17-4
Formule moléculaire C30H38O21
Numéro MDL MFCD27981444
Quantité 5 g
SMILES O=C1C=CC2=C(O1)C=C(O)C(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=C2.O=C4C=CC5=C(O4)C=C(O)C(O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)=C5.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
Poids moléculaire (g/mol) 734.61
Pourcentage de pureté 99%