Learn More
7-Hydroxycitronellal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Hydroxycitronellal |
| CAS | 107-75-5 |
| Formule moléculaire | C10 H20 O2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 7-Hydroxy-3,7-dimethyloctanal, (±)-Hydroxycitronellal, 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal, 7-Hydroxycitronellal, Citronellal hydrate, Citronellal, hydroxy-, Cyclalia, Cyclosia, Cyclosia base, Fixol, Hydroxycitronellal, Laurine, Lilyl aldehyde, Muguet synthetic, Muguettine principle, NSC 406740, Phixia |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(CCCC(C)(C)O)CC=O |
| Nom IUPAC | 7-hydroxy-3,7-diméthyloctanal |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.26 |
| Poids de la formule | 172.1463 |