Learn More
R&D Systems™ 740 Y-P
Code produit 18776376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18776376 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18776376 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 1983/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    464.22€
    417.90€ / 1mg
    Save 46.32€
    9% Off
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Cell-permeable PI 3-kinase activator
740 Y-P is a cell-permeable phosphopeptide activator of PI 3-kinase. Binds with high affinity to p85 subunit of the enzyme. Displays mitogenic activity in C2 muscle cells and promotes survival of rat cerebellar granule neurons in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Tocris
Quantité 1 mg