Learn More
R&D Systems™ 7rh
Code produit 18779766
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Conditionnement:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18779766 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18779766 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 5860/5
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent and selective DDR1 inhibitor; orally bioavailable
7rh is a potent and selective DDR1 inhibitor (IC50 = 6.8 nM). Exhibits selectivity for DDR1 over DDR2, Bcr-Abl and c-Kit (IC50 values are 101.4 and 355 nM and > 10 μM, respectively) and a range of other kinases. Inhibits proliferation of cancer cell lines expressing high levels of DDR1 in vitro and suppresses cancer cell invasion, adhesion and tumorigenicity. Orally bioavailable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Ethyl-N-[3-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-6-ylethynyl)benzamide
CAS 1429617-90-2
Quantité 5 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C30H29F3N6O
Pureté 98%