Learn More
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-décane-7,9-dione, Mikromol™
Code produit 17902726
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17902726 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17902726 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0464.09
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-décane-7,9-dione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
CAS 21098-11-3
Noms d’analytes ou de composants 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H20 Cl N O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Buspirone Hydrochloride Imp. L (EP), Buspirone Imp. L (EP), Buspirone USP Related Compound L, Buspirone USP RC L, 8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]-decane-7,9-dione, Buspirone Related Compound L, Buspirone Hydrochloride Impurity L, Buspirone Impurity L
Formule InChI InChI=1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2
SMILES ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Nom IUPAC 8-(4-clorobutil)-8-azaespiro[4.5]decano-7,9-diona
Poids moléculaire (g/mol) 257.76
Quantité 50 mg
Poids de la formule 257,1183 g/mol