Learn More
STEMCELL Technologies 8-Bromo-cAMP
Description
- 8-Bromo-cAMP is a membrane-permeable cAMP derivative
- It can activate cAMP-dependent protein kinase, with long-acting effects due to its resistance to cAMP phosphodiesterase (Schwede et al.) It can be used to study calcium-mediated pathways (IC50 = 0.84 mM; Xaus et al.) REPROGRAMMING
- Improves the reprogramming efficiency of human neonatal foreskin fibroblast (HFF1) cells, in combination with vaLproic acid (Wang & Adjaye)
- Inhibits M-CSF-dependent proliferation of macrophages (Xaus et al.)
- Protects neutrophils against TNF-α-induced apoptosis (Krakstad)
- Induces a proliferative response in an IL-3-dependent leukemic cell line (Barge et al.)
- Induces membrane depolarization in pancreatic cancer cell lines (Sorio et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 23583-48-4 |
| Synonyme | 8-BrcAMP; 8-Bromoadenosine 3’,5’-cyclic monophosphate; NSC 171719 |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C10H11BrN5O6P |
| Pureté | ≥95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?