Learn More
Sel sodique d’acide 8-éthoxyquinoléine-5-sulfonique hydraté, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11492648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492648 50 g 50g
11482648 10 g 10g
11402658 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11492648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16668.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80789-76-0
Formule moléculaire C11H10NNaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 275.25
Numéro MDL MFCD00149478
Clé InChI KGBPIIYKHSGTAJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate hydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydroate, actinoquinol sodium salt, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate, 8-ethoxy-5-quinolinesulfonic acid sodium salt monohydrate, acmc-2097kw, sodium 8-ethoxyquinoline-5-sulfonate monohydrate, 8-ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hemihydrate
CID PubChem 51063116
Nom IUPAC Sodium ; 8-éthoxyquinoline-5-sulfonate ; hydrate
SMILES [Na+].CCOC1=CC=C(C2=CC=CN=C12)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Ethoxyquinoline-5-sulfonic acid sodium salt hydrate
Point de fusion >280°C
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 275.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%