Learn More
8-Hydroxy-DPAT hydrobromide, Tocris Bioscience™
Code produit 30002179
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30002179 50 mg 50mg
18054472 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30002179 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 0529/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Selective 5-HT1A agonist; also has moderate affinity for 5-HT7
The standard selective 5-HT1A agonist. Also has moderate affinity for 5-HT7 receptors (pKi is 6.6 at the human 5-HT7 receptor expressed in HEK 293 cells). Reduces hippocampal 5-HT levels following systemic administration in rats in vivo.
R-enantiomer and 7-Hydroxy Isomer also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76135-31-4
Formule moléculaire C16H26BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 328.29
Numéro MDL MFCD00055158
Clé InChI BATPBOZTBNNDLN-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 8-hydroxy-dpat hydrobromide, 8-oh-dpat hydrobromide, 8-oh-dpat hrr, 8-hydroxy-2-dipropylaminotetralin hydrobromide, 8-oh-dpat hbr, +/--8-hydroxy-dpat, 7-dipropylamino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide, 1-naphthalenol, 7-dipropylamino-5,6,7,8-tetrahydro-, hydrobromide, rac-8-hydroxy-2-dipropylaminotetralin hydrobromide, +/--8-hydroxy-dpat hydrobromide
CID PubChem 6917794
Nom IUPAC 7-(dipropylamino)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrobromide
SMILES Br.CCCN(CCC)C1CCC2=C(C1)C(O)=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
Quantité 50 mg
Poids de la formule 328.29
Pourcentage de pureté >98%
Gamme de produits Tocris