Learn More
N-oxyde de 8-hydroxyquinoléine, TRC
Code produit 30399654
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30399654 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30399654 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9532701G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 8-Hydroxyquinoline N-Oxide
CAS 1127-45-3
Formule moléculaire C9 H7 N O2
Quantité 1 g
Synonyme 8-Quinolinol, 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline 1-oxide, 8-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol N-oxide, NSC 21656, o-Hydroxyquinoline N-oxide, 8-Quinolinol 1-oxide
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
SMILES Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
Nom IUPAC 1-oxidoquinolin-1-ium-8-ol
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Poids de la formule 161.0477