Learn More
9-Acridinecarboxaldehyde, 97%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 452050010
Informations supplémentaires : CAS : 885-23-4 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15274667
  • 166.40€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
885-23-4
207.23
9-formylacridine, 9-acridinecarboxaldehyde, 9-acridinealdehyde, acridine, 9-formyl, acridine-9-carboxaldehyde, 9-acridinecarboxaldehyde 8ci 9ci, 9-acridine carboxaldehyde, 9-acridinecarbaldehyde
Acridine-9-carbaldéhyde
C14H9NO
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
98663
C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)C=O
Spécification
9-Acridinecarboxaldehyde
Consistent with structure (1H−NMR)
1g
96% min. (GC)
9-formylacridine, 9-acridinecarboxaldehyde, 9-acridinealdehyde, acridine, 9-formyl, acridine-9-carboxaldehyde, 9-acridinecarboxaldehyde 8ci 9ci, 9-acridine carboxaldehyde, 9-acridinecarbaldehyde
C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)C=O
207.23
207.23
Authentic
Bouteille en verre
885-23-4
C14H9NO
ISOCABSXIKQOOV-UHFFFAOYSA-N
Acridine-9-carbaldéhyde
98663
97%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 9-Acridinecarboxaldehyde, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents