Learn More
STEMCELL Technologies 9-cis Retinoic Acid
Description
- 9-cis-Retinoic acid activates all isoforms of the retinoic acid receptor (RAR) (Ki = 0.5-27 nM) as well as retinoid X receptor (RXR) isoforms (Ki = 3.8-12 nM) (Umemiya et al.; Wong et al.) The ability of RAR to heterodimerize with RXR, and the latter to heterodimerize with other partners allows 9-cis-retinoic acid to evoke a wide range of effects (Dawson et al.; Kane)
Spécification
Spécification
| CAS | 5300-03-8 |
| Synonyme | 9-cis-retinoic acid; Aliretinoin; NSC 659772; Panretin |
| Quantité | 5 mg |
| Formule moléculaire | C20H28O2 |
| Pureté | ≥95% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?