Learn More
9-Déshydroandrostenedione, TRC
Code produit 30360570
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360570 50 mg 50mg
30356275 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30360570 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22936550MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1035-69-4
Formule moléculaire C19H24O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.39
Synonyme Androsta-4,9(11)-diene-3,17-dione, 9(11)-Dehydroandrostenedione, NSC 44826
SMILES C[C@]12CC=C3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Dehydroandrostenedione
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h8,11,14-15H,3-7,9-10H2,1-2H3/t14-,15-,18-,19-/m0/s1
Poids de la formule 284.1776