Learn More
Ester pinacolique d’acide boronique de 9-Méthylcarbazole-3-, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15429465
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429465 5 g 5g
15419465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15429465 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51952.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1217891-71-8
Formule moléculaire C19H22BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 307.20
Numéro MDL MFCD16294552
Clé InChI AVCKYKVGQYBADD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-9h-carbazole, 9-methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester, 9-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl carbazole, amtb254, 9-methyl-9h-carbazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9-methyl-9h-carbazole
CID PubChem 56924967
SMILES CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(=C2)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 9-Methylcarbazole-3-boronic acid pinacol ester
Quantité 5 g
Beilstein 21268368
Nom IUPAC 9-méthyl-3-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole
Poids de la formule 307.2
Pourcentage de pureté 95%