Learn More
Acide (9H-purin-6-ylamino)acétique (peut contenir jusqu'à 20 % de matières inorganiques), TRC
Code produit 30420022
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30420022 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30420022 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP84029325MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Formule moléculaire C7 H7 N5 O2
Quantité 25 mg
Synonyme N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
Formule InChI InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
SMILES OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
Nom IUPAC Acide 2-(7H-purin-6-ylamino)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 193.163
Poids de la formule 193.06