Learn More
R&D Systems™ A 410099.1 amide-PEG5-amine
Code produit 18799026
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18799026 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18799026 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7221/25
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. IAP ligand with PEG linker and terminal amine for onward chemistry
A 410099.1 amide-PEG5-amine is a functionalized IAP ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an IAP ligand plus an amide-PEG5 linker with terminal amine ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (-1-((-2-((2 S,4 S)-4-(17-amino-3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecanamido)-2-(((R)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-1-cyclohexyl-2-oxoethyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)(methyl)carbamate
CAS 2446474-11-7
Quantité 25 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Degrader Building Blocks
Formule moléculaire C44H72N6O11
Pureté 0.95