Learn More
STEMCELL Technologies A 83-01
Code produit 17160012
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17160012 10 mg 10mg
17109971 50 mg -
17150012 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17160012 Fournisseur STEMCELL Technologies Code fournisseur 72024
 Article restreint
Estimated Shipment: 17-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Activin/NODAL/TGF-β pathway inhibitor; Inhibits ALK5, ALK4, and ALK7
  • A 83-01 is a potent inhibitor of activin receptor-like kinase (ALK) including ALK5 (type I transforming growth factor-β receptor), ALK4 (type IB activin receptor), and ALK7 (type I NODAL receptor) with IC50 = 12, 45, and 7.5 nM, respectively (Tojo et al.)
  • Facilitates the conversion of epiblast stem cells to the naїve pluripotent state (Zhou et al.; Li et al.)
  • In combination with PD0325901, enables OCT4-mediated reprogramming (Zhu et al.)
  • Inhibits mesoderm and endoderm specification (Zhang et al.)
  • Disrupts epithelial to mesenchymal transition through inhibition of the SMAD signaling pathway (Tojo et al.)
Spécification
CAS 909910-43-6
Quantité 10 mg
Formule moléculaire C25H19N5S
Pureté ≥95%