Learn More
Invitrogen™ A33 Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (K92070_5D9)
Code produit 30830378
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30830378 50 μL
30828528 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30830378 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA565902
 Article restreint
Estimated Shipment: 22-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: LRASQGKSVT LPCTYHTSTS SREGLIQWDK LLLTHTERVV IWPFSNKNYI HGELYKNRVS ISNNAEQSDA SITIDQLTMA DNGTYECSVS LMSDLEGNTK SRVRLLVLVP PSKPECGIEG ETIIGNNIQL TCQSKEGSPT PQYSWKRYNI LNQEQPLAQP ASGQPVSLKN ISTDTSGYYI CTSSNEEGTQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 71%, Rat - 33%, Pig - 71%, Cynomolgus monkey - 90%.
The glycoprotein encoded by this gene is a cell surface antigen that is expressed in greater than 95% of human colon cancers. The open reading frame encodes a 319-amino acid polypeptide having a putative secretory signal sequence and 3 potential glycosylation sites. The predicted mature protein has a 213-amino acid extracellular region, a single transmembrane domain, and a 62-amino acid intracellular tail. The sequence of the extracellular region contains 2 domains characteristic of the CD2 subgroup of the immunoglobulin (Ig) superfamily.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène A33
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Recombinant Monoclonal
Clone K92070_5D9
Concentration 0.69 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide
Expression Gpa33
Numéro d’ordre du gène Q99795
Alias de gène 2010310L10Rik; 2210401D16Rik; A33; A33 antigen; BB116197; cell surface A33 antigen; Glycoprotein A33; glycoprotein A33 (transmembrane); GPA33; mA33; MGC129986; MGC129987; transmembrane glycoprotein A33
Symboles de gène(s) Gpa33
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant human GPA33 (aa 31-220).
Méthode de purification Protein A
Quantité 50 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 10223
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 1 month. For long term storage store at -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a