Learn More
Abcam Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin), 1 mg
Code produit 32120038 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32120038 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32120038 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab68281mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Chicken Anti-Rabbit IgG H&L (Biotin)
  • Host Species: Chicken
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: Dot, ELISA, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, IM, WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: BSA, Sodium chloride, Sodium phosphate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Applications Western Blot, Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Biotin
Formule Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 1% BSA, 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Espèces hôtes Chicken
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rabbit.
Espèces cibles Rabbit
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Abrv de l’hôte Ch
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rb
Abrv de l’application validée WB, Dot, ELISA, IHC-Fr, IHC-P, IM, ICC/IF