Learn More
Abcam DAPI Staining Solution, 2 mL
Code produit 32117136 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117136 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32117136 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2285492mL
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody, with over 200 citations.
Spécification
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Conjugué Unconjugated
Quantité 2 mL