Learn More
Abcam Donkey Anti-Rabbit IgG H&L (Alexa Fluor™ 790), 500 ug
Code produit 32109101 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μg
Conditionnement:
500µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32109101 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32109101 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab175780500ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Donkey Polyclonal secondary antibody, suitable for WB, with 4 citations.
  • Host Species: Donkey
  • Clonality: Polyclonal
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 790
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Espèces hôtes Donkey
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 500 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rabbit.
Espèces cibles Rabbit
Type de produit Polyclonal Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rb
Abrv de l’application validée WB