Learn More
Abcam HRP Anti-Rabbit IgG antibody, 500 uL
Code produit 32117789 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32117789 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32117789 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab288151500uL
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Goat Polyclonal antibody, suitable for EIA, WB, IHC, with over 100 citations.
  • Host Species: Goat
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: EIA, WB, IHC
  • Species Reactivity: Rabbit
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.03% Proclin 300, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.5% BSA, 0.15% EDTA
  • Form: Liquid
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications EIA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué HRP
Formule pH: 7.2, Preservative: 0.03% Proclin 300, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.5% BSA, 0.15% EDTA
Espèces hôtes Goat
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Rabbit.
Espèces cibles Rabbit
Type de produit Polyclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Gt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Rb
Abrv de l’application validée EIA, WB, IHC