Learn More
Abcam Native Cow Osteocalcin protein, 100 ug
Code produit 32144104 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32144104 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32144104 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab62262100ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody, suitable for RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE.
  • Applications: RIA, ELISA, Dot, SDS-PAGE
  • Storage Buffer: pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Formule pH: 7.4, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.435% Sodium chloride, 0.121% Tris
Quantité 100 μg