Learn More
Abcam Rabbit monoclonal [M87-3] Anti-Mouse IgG1, IgG2a, IgG2b H&L, 100 uL
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Host Species: Rabbit
- Clonality: Monoclonal
- Isotype: IgG
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Mouse and Rat
- Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification Protein A
Spécification
Spécification
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | M87-3 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS |
| Symboles de gène(s) | Ighg1 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Méthode de purification | Affinity purification Protein A |
| Quantité | 100 μL |
| État réglementaire | RUO |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?