Learn More
Abcam Rat monoclonal [SB73a] Anti-Mouse IgM mu chain (Alkaline Phosphatase), 500 uL
Code produit 32111308 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 μL
Conditionnement:
500µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32111308 500 μL 500µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32111308 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab99589500uL
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rat Monoclonal antibody, suitable for Flow Cyt, ICC/IF, ELISA.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone SB73a
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 8, Preservative: 0.1% Sodium azide, Constituents: 50% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.605% Tris, 0.0095% Magnesium chloride
Expression Ighm
Symboles de gène(s) Ighm
Espèces hôtes Rat
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 500 μL
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse.
Espèces cibles Mouse
Type de produit Monoclonal Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Abrv de l’hôte Rt
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms
Molécule cible Ighm, Mouse
Abrv de l’application validée Flow Cyt, ICC/IF, ELISA