Learn More
Abcam Total OXPHOS Rodent WB Antibody Cocktail, 300 ug
Code produit 32114808 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
300 μg
Conditionnement:
300µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114808 300 μg 300µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32114808 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab110413300ug
 Article restreint
Estimated Shipment: 18-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Antibody, suitable for WB, with over 1,000 citations.
  • Applications: WB
  • Species Reactivity: Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
  • Form: Liquid
Spécification
Applications Western Blot
Conjugué Unconjugated
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: 0.15% HEPES
Symboles de gène(s) NDUFB8
Quantité 300 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Mouse, Rat, Cow, Human and Cynomolgus monkey.
Espèces cibles Mouse, Rat, Bovine, Human, Cynomolgus Monkey
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms, Rt, Cow, Hu
Abrv de l’application validée WB