Description
- Clonality: Monoclonal
- Applications: IHC-P, WB, ELISA
- Species Reactivity: Rabbit
- Storage Buffer: pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: Sodium phosphate, Sodium chloride, PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
- Form: Liquid
- Purification: Affinity purification His Tag
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Spécification
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | GD001 |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | pH: 7.4, Preservative: 0.1% Proclin 300 Solution, Constituents: Sodium phosphate, Sodium chloride, PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA |
| Expression | Rabbit IgG |
| Méthode de purification | Affinity purification His Tag |
| Quantité | 250 μL |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?