Learn More
R&D Systems™ Absolute Rainbow Cell Count Particle Set
Code produit 18081936 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18081936 3 ml 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18081936 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP300495
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.37€
    339.15€ / 3mL
    Save 77.22€
    18% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. The Absolute Rainbow Cell Count Particles are designed as reference particles with a known number of particles per mL for counting the absolute cell number in flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Format 0.016 M PBS (pH 7.4), 0.2% BSA
Conservateur 0.2% Sodium Azide
Quantité 3 ml
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Gamme de produits Novus