Learn More
Haleco™ NeutrAcide Gelling Powder for Acids
Product Code. 13277049
Click to view available options
Packaging Quantity:
9.5 kg
Unit Size:
Each
Product Code. 13277049
Brand: Haleco™ JLN120B
Only null left
Add to basket
Add to basket
Absorbs and instantly solidifies all acid discharges, even hydrofluoric, regardless of concentration.
  • Product changes color from yellow to red, before returning to its initial color when the neutralization has finished
  • Solidification of spills facilitates cleaning
  • Non-toxic and incinerable
  • Used in the chemical industry, laboratories and for battery acids
  • Supplied in a 9.5kg bucket
Specifications
Material Sodium Carbonate, Cellulose
Type Gelling Powder
For Use With (Application) Absorption and solidification of acids in the laboratory and chemical industry
Packaging Quantity 9.5 kg
Weight (Metric) 9.5 kg
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt