Learn More
R&D Systems™ Ac4GlcNAlk
Code produit 18728566
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18728566 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18728566 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 7750/10
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Metabolic chemical reporter for studying glycosylation and glycoproteins
Ac4GlcNAlk is a metabolic chemical reporter (MCR) for studying cell surface glycosylation. It is used for identification of O-GlcNAc modified proteins. In cells expressing the engineered pyrophosphorylase, mut-AGX1, Ac4GlcNAlk is efficiently converted into UDP-GlcNAlk which is incorporated into GlcNAlk-containing glycoproteins.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Deoxy-2-[(1-oxo-4-pentyn-1-yl)amino]-D-glucopyranose-1,3,4,6-tetraacetate
CAS 1361993-37-4
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Cible Glycobiology Probes
Formule moléculaire C19H25NO10
Pureté 0.95