Learn More
ACAT2 Antibody (SR1630), Novus Biologicals™
Code produit 18602404 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602404 100 μg 100µL
18660785 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602404 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322462100ul
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Monoclonal Antibody
ACAT2 Monoclonal specifically detects ACAT2 in Human∣Mouse∣Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ACAT2
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1630
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formule PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias de gène acetoacetyl Coenzyme A thiolase, acetyl-CoA acetyltransferase 2, acetyl-CoA acetyltransferase, cytosolic, Acetyl-CoA transferase-like protein, acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 2, acetyl-Coenzyme A acetyltransferase 2 (acetoacetyl Coenzyme A thiolase), ACTL, Cytosolic acetoacetyl-CoA thiolase, EC 2.3.1, EC 2.3.1.9
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ACAT2 (Uniprot #: Q9BWD1)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 39
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG