Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour postes de sécurité microbiologique de classe II type A2 série 1300
Optimisez la flexibilité de la configuration des postes de sécurité microbiologique de classe II, type A2, série 1300 grâce à ces supports, éclairage UV, accoudoirs, repose-pieds, vannes et tuyauterie en option.
Marque:  Thermo Scientific™ 191127
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15347937
  • 555.00€ / 1 pièce
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
Description
Description
Supports
  • Les supports manuels et électriques offrent une hauteur de surface de travail confortable de 75 à 95 cm (30 à 37 po) pour des applications en position assise ou debout
  • Les supports manuels sont réglables par incréments de 2,5 cm (1 po) ; les supports électriques sont réglables à l’infini
  • Le support sur roulettes offre une surface de travail à une hauteur fixe confortable de 86 cm (34 po) pour les applications en position assise ; il est conçu pour une mobilité limitée du poste aux fins de nettoyage
  • Les supports sont livrés avec les ensembles
Lampe UV
  • Méthode sûre et aisée de désinfection du poste
  • Installée en usine ; à commander avec le poste
  • Livrée avec les ensembles
Accoudoir et repose-pieds
  • Les accoudoirs en acier inoxydable (jeu de deux) fournissent un support ergonomique des avant-bras, ainsi qu’une plus grande amplitude à l’intérieur du poste avec moins de perturbations de la circulation d’air ; livrés avec les ensembles
  • Le repose-pieds fournit un support ergonomique des pieds et de la posture pendant l’utilisation en position assise
Kit pour support de poche IV
  • Barre et 12 crochets
  • Pour accrocher les poches IV près du plafond intérieur du poste
Vannes
  • Pour les applications standard ou la tuyauterie universelle
  • Les vannes pour application standard disposent de raccords de tuyaux à longue tige adaptés aux services de milieux à accès latéral
  • La courte tige de tuyauterie sur les vannes de tuyauterie universelle ne pénètre pas la paroi latérale du poste
  • Vanne de gaz combustible : réglée pour une distribution de gaz combustible à l’intérieur de la chambre du poste
  • Vanne de gaz non combustible : réglée pour une distribution de gaz non combustible à l’intérieur de la chambre du poste
  • Vanne de vide : réglée pour créer le vide à l’intérieur de la chambre du poste
  • Vanne d’eau : réglée pour une distribution d’eau à l’intérieur de la chambre du poste
Circuit d’évacuation à connexion indirecte
  • Permet de raccorder le poste à une évacuation externe pour l’élimination des produits chimiques toxiques volatils ou des radionucléides utilisés dans le poste
  • Méthode recommandée par la NSF/ANSI™ 49 pour les postes de sécurité microbiologique de classe II, type A2 à évacuation externe
Tuyauterie universelle pour les systèmes d’évacuation
  • Permet de raccorder le poste à une évacuation externe pour l’élimination des produits chimiques toxiques volatils ou des radionucléides utilisés dans le poste
  • Installée en usine ; doit être commandée avec le poste
Tuyauterie universelle pour le circuit d’air / de gaz
  • Permet de raccorder le circuit d’air et de gaz par le haut, les côtés ou le bas du poste afin de minimiser l’encombrement latéral de la tuyauterie du poste
  • Deux ports de service préinstallés par côté uniquement
  • Installée en usine ; doit être commandée avec le poste
  • Pour les postes à revêtement en acier inoxydable, spécifiez votre choix à l’aide de la référence unique plutôt que de commander le côté gauche et droit séparément
Spécification
Spécification
Repose-pieds