Learn More
Acebutolol hydrochloride
Code produit 15465959
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465959 10 g 10g
15445959 1 g 1g
15455959 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15465959 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63790.09
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cardioselective beta-adrenergic blocker | CAS: 34381-68-5 | C18H29ClN2O4 | 372.89 g/mol
Cardioselective beta-adrenergic blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34381-68-5
Formule moléculaire C18H29ClN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 372.89
Numéro MDL MFCD00078860
Clé InChI KTUFKADDDORSSI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme acebutolol hydrochloride, acebutolol hcl, n-3-acetyl-4-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy phenyl butyramide hydrochloride, diasectral, wesfalin, 3'-acetyl-4'-2-hydroxy-3-isopropylamino propoxy butyranilide hydrochloride, dl-1-2-acetyl-4-butyramidophenoxy-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, ccris 1102, sectral tn
CID PubChem 441307
ChEBI CHEBI:2380
Nom IUPAC hydrogen N-(3-acetyl-4-{2-hydroxy-3-[(propan-2-yl)amino]propoxy}phenyl)butanamide chloride
SMILES [H+].[Cl-].CCCC(=O)NC1=CC=C(OCC(O)CNC(C)C)C(=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acebutolol hydrochloride
Point de fusion 141°C to 143°C
Couleur Blanc
Quantité 10 g
Merck Index 14,19
Poids de la formule 372.89
Forme physique Powder