Learn More
Aceclofenac, 99%
Code produit 15463139
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463139 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15463139 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J60355.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 89796-99-6 | C16H13Cl2NO4 | 354.183 g/mol
A non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) with potent inhibitory activity in several models of inflammation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
A non-steroidal, anti-inflammatory drug (NSAID) with potent inhibitory activity in several models of inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89796-99-6
Formule moléculaire C16H13Cl2NO4
Poids moléculaire (g/mol) 354.183
Numéro MDL MFCD00864296
Clé InChI MNIPYSSQXLZQLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme aceclofenac, aceclofenaco, aceclofenacum, preservex, airtal, falcol, gerbin, aceclofar, aceclofenacum latin, aceclofenaco spanish
CID PubChem 71771
ChEBI CHEBI:31159
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)OCC(=O)O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Aceclofenac
Point de fusion 149°C to 153°C
Couleur White
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,22
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Quantité 5 g
Poids de la formule 354.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre