Learn More
Acemetacin
Code produit 15475779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475779 2 g 2g
15485779 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15475779 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J63583.04
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A potent inhibitor of COX-2 found to have anti-tumor activity in the colon | CAS: 53164-05-9 | C21H18ClNO6 | 415.826 g/mol
A potent inhibitor of COX-2 found to have anti-tumor activity in the colon
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53164-05-9
Formule moléculaire C21H18ClNO6
Poids moléculaire (g/mol) 415.826
Numéro MDL MFCD00151473
Clé InChI FSQKKOOTNAMONP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acemetacin, rantudil, emflex, acemetacinum, acemix, acemetacina, acemetacine, aximeixin, rheumibis, indomethacin carboxymethyl ester
CID PubChem 1981
ChEBI CHEBI:31162
Nom IUPAC 2-[2-[1-(4-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetyl]oxyacetic acid
SMILES CC1=C(C2=C(N1C(=O)C3=CC=C(C=C3)Cl)C=CC(=C2)OC)CC(=O)OCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acemetacin
Point de fusion 149°C to 153°C
Couleur Jaune
Quantité 2 g
Numéro UN UN2811
Merck Index 14,27
Poids de la formule 415.83
Forme physique Powder