Learn More
R&D Systems™ Acetazolamide
Code produit 18779516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18779516 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18779516 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 6742/100
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Carbonic anhydrase inhibitor
Acetazolamide is a carbonic anhydrase inhibitor. Modulates epileptiform synchronization in rat brain slices. Increases speed of synaptic vesicle recycling and changes synaptic performance in ex vivo murine neuromuscular junction. Lowers intracranial pressure in healthy rats. Also potentiates the antitumor effects of the HDAC inhibitor MS 275 (Cat. No. 6208).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide
CAS 59-66-5
Quantité 100 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C4H6N4O3S2
Poids de la formule 222.25
Pureté 99%