Learn More
Acétochlore SAA 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326562
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326562 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30326562 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA10018450AL100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
CAS 618113-86-3
Noms d’analytes ou de composants Acetochlor-sulfinyl-acetic acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C16 H23 N O5 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Acetic acid, [[2-[(ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]- (9CI), 2-[[2-[(Ethoxymethyl)(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]acetic acid, Acetochlor-sulfinyl-acetic acid, Acetochlor SAA
Formule InChI InChI=1S/C16H23NO5S/c1-4-13-8-6-7-12(3)16(13)17(11-22-5-2)14(18)9-23(21)10-15(19)20/h6-8H,4-5,9-11H2,1-3H3,(H,19,20)
SMILES CCOCN(C(=O)CS(=O)CC(=O)O)c1c(C)cccc1CC
Nom IUPAC 2-[2-[N-(éthoxyméthyl)-2-éthyl-6-méthyl-aniilino]-2-oxo-éthyl]acide sulfinylacique
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 341.42
Quantité 1 mL
Poids de la formule 341,1297 g/mol