Learn More
Acétohydrazide, TRC
Code produit 30133645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133645 5 g 5g
30041138 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30133645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1637705G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-57-1
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Synonyme Acetic Acid Hydrazide, Acethydrazide, Acetic hydrazide, Acetohydrazine, Acetyl hydrazide, Acetylhydrazine, ENT-61241, Ethanehydrazonic Acid, Monoacetylhydrazine, NSC 2271, NSC 53155
Nom IUPAC Acétohydrazide
SMILES CC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetohydrazide
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C2H6N2O/c1-2(5)4-3/h3H2,1H3,(H,4,5)
Poids de la formule 74.048