Description
ACP6 Polyclonal specifically detects ACP6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
Spécification
Spécification
| Antigène | ACP6 |
| Applications | Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000 |
| Formule | 0.2 um filtered solution in PBS |
| Alias de gène | acid phosphatase 6, lysophosphatidicPACPL1, Acid phosphatase-like protein 1, ACPL1acid phosphatase like 1, EC 3.1.3.2, LPAPlysophosphatidic acid phosphatase type 6 |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human ACP6. |
| Méthode de purification | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?