Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH130 C18 Column
Product Code. 13145179
Encompass
Click to view available options
Length (Metric):
50 mm
100 mm
150 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 13145179
missing translation for 'mfr': Waters Corporation 186003555
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The ACQUITY BEH130 C18 Peptide Separation Technology (PST) columns have been specially optimized and QC tested for peptide separations.
  • The small-pore (130 Å) trifunctionally bonded BEH particle offers the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed to assay samples for proteomics, protein characterization, and peptide synthesis.
Spezifikation
Diameter (Metric) 2.1 mm
Length (Metric) 100 mm
Particle Shape Spherical
Particle Size 1.7 μm
Pore Size 130 Å
Quantity 1/Ea.
USP Type L1
Endcapped Yes
Type Column
For Use With (Application) Peptides
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt