Learn More
ACSL3 Antibody [PerCP], R&D Systems™
Code produit 30498589 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498589 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498589 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335183PCP
 Article restreint
Estimated Shipment: 16-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ACSL3 Polyclonal antibody specifically detects ACSL3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ACSL3
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène ACS3EC 6.2.1.3, acyl-CoA synthetase long-chain family member 3, FACL3lignoceroyl-CoA synthase, fatty-acid-Coenzyme A ligase, long-chain 3, LACS 3, LACS3, Long-chain acyl-CoA synthetase 3, long-chain-fatty-acid--CoA ligase 3, PRO2194
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 621-720 of human ACSL3 (NP_004448.2).,, Sequence:, VIGFVVPNQKELTELARKKGLKGTWEELCNSCEMENEVLKVLSEAAISASLEKFEIPVKIRLSPEPWTPETGLVTDAFKLKRKELKTHYQADIERMYGRK
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2181
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus